Merck
NISTC2416
Bullet lead
NIST® SRM® C2416
Sinónimos:
Lead
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Pb
Número de CAS:
Peso molecular:
207.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of disk
fabricante / nombre comercial
NIST®
resistividad
20.65 μΩ-cm
técnicas
optical emission spectroscopy (OES): suitable
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
Formato
matrix material
cadena SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Clave InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use as a composition standard for optical emission spectrometric methods of analysis. It is in the form of a disk 50 mm (2 in.) in diameter and 16mm (5/8 in.) thick. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM C2416_cert
SRM C2416_SDS
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Copper (Cu), Sulfur (S), Silver (Ag), Tin (Sn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminium (Al), Cadmium (Cd), Calcium (Ca), Cobalt (Co), Iron (Fe), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Tellurium (Te), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)