NISTC1153A
Stainless Steel
NIST® SRM® C1153a, 17 Cr - 9 Ni
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of disk
fabricante / nombre comercial
NIST®
técnicas
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Formato
matrix material
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdenum (Mo), Cobalt (Co), Lead (Pb)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminium (Al), Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Boron (B), Niobium (Nb), Nitrogen (N), Selenium (Se), Silver (Ag), Tantalum (Ta), Tellurium (Te), Tin (Sn), Titanium (Ti), Zinc (Zn), Zirconium (Zr), Iron (Fe)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)