Documentos clave
NIST8037
Krill Oil
NIST®SRM®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Formulario
oil
fabricante / nombre comercial
NIST®
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)