NIST3247
Ginkgo biloba extract
NIST® SRM® 3247
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 5 x 1 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
matrix material
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 3247_cert
SRM 3247_SDS
Aplicación
Características y beneficios
- Accompanied with NIST- certified mass fraction values for flavonoid aglycones and terpene lactones, and lead in SRM 3247.
- Reference values for arsenic and cadmium are also expressed as mass fractions on their dry-mass basis.
- The certified value is metrologically traceable to the SI unit of mass fraction, expressed as micrograms per gram.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use,and maintenance instructions.
Otras notas
Phytochemicals: Bilobalide, Ginkgolide A, Ginkgolide B, Ginkgolide C, Ginkgolide J, Isorhamnetin, Kaempferol, Quercetin, Total Aglycones, Total Terpene Lactones
Trace Elements: Arsenic (As), Cadmium (Cd), Lead (Pb)
Matrix Group: Botanicals
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)