Documentos clave
NIST3116A
Erbium (Er) standard solution
NIST SRM 3116a
Sinónimos:
Erbium (Er) Standard Solution, Erbium nitrate
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
solution
envase
pkg of 5 x 10 mL
Descripción general
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)