Documentos clave
NIST2806B
Medium test dust (MTD) in hydraulic fluid
NIST® SRM® 2806b
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
envase
pkg of 2 x 400 mL
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Descripción general
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in the calibration of instrumental response to medium test dust suspended in hydraulic fluid. A unit of SRM 2806b consists of two bottles containing polydisperse, irregularly shaped mineral dust suspended in approximately 400 mL of hydraulic fluid each. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 2806B_cert SRM 2806B _SDS
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
76 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)