NIST2691
Coal fly ash
NIST® SRM® 2691
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 3 x 10 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 2691_cert
SRM 2691_SDS
Aplicación
Características y beneficios
- NIST Certified Mass Fraction values for constituent elements are traceable to NIST’s realization of the SI unit of the kilogram and expressed as a percentage.
- Information values for constituent elements are expressed as mass fraction.
- Expiration details and instructions for use, storage, and handling are provided on the NIST certificate.
Otras notas
Aluminum (Al), Calcium (Ca), Iron (Fe), Magnesium (Mg), Phosphorus (P), Potassium (K), Silicon (Si), Sodium (Na), Sulfur (S), Titanium (Ti), Mercury (Hg)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Antimony (Sb), Arsenic (As), Barium (Ba), Beryllium (Be), Cobalt (Co), Chromium (Cr), Cesium (Cs), Europium (Eu), Hafnium (Hf), Lead (Pb), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Scandium (Sc), Selenium (Se), Strontium (Sr), Thorium (Th), Zinc (Zn), Aluminum Oxide (Al2O3), Barium oxide (BaO), Ferric Oxide (Fe2O3), Potassium oxide (K2O), Magnesium oxide (MgO), Manganese oxide (MnO), Sodium oxide (Na2O), Silicon dioxide (SiO2), Strontium oxide (SrO), Titanium dioxide (TiO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)