NIST2492
Bingham paste mixture for rheological measurements
NIST® SRM® 2492
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of kit for two batches
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
matrix material
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 2492_cert
SRM 2492_SDS
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)