Documentos clave
NIST2298
Sulfur in Gasoline (High Octane)
NIST® SRM® 2298, (high octane)
Sinónimos:
Gasoline
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
El producto NIST2298 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 5 x 20 mL
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
petroleum
Formato
matrix material
Descripción general
Otras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Sulfur (S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)