NIST2160
Low alloy steel
NIST® SRM® 2160, carbon & sulfur only
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 200 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
matrix material
Descripción general
SRM 2160_cert
SRM 2160_SDS
Otras notas
Carbon (C), Sulfur (S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)