Documentos clave
NIST2074
Sinusoidal roughness specimen
NIST® SRM® 2074
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Formulario
solid
envase
pkg of each
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Descripción general
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)