Documentos clave
NIST1665B
Propane in air
NIST® SRM® 1665b
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of cylinder
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
mixture
Descripción general
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Propane (C3H8)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Argon (Ar), Carbon dioxide (CO2), Oxygen (O), Total Hydrocarbon, Water (H2O), Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Gas cylinder
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)