NIST1595
Tripalmitin
NIST® SRM® 1595
Sinónimos:
Tripalmitin, 1,2,3-Propanetriol tris(hexadecanoate), Glyceryl tripalmitate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 2 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
mp
66-67 °C (lit.)
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3
Clave InChI
PVNIQBQSYATKKL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Otras notas
Tripalmitin
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Unknown glyceride, Methanol (CH3OH), Insoluble matter, Residue on ignition, Carbon (C), Hydrogen (H)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)