Documentos clave
NIST158A
Silicon bronze
NIST® SRM® 158a
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
chips
envase
pkg of 150 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
Descripción general
Otras notas
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Aluminum (Al), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Silicon (Si), Tin (Sn), Zinc (Zn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Chromium (Cr), Nickel (Ni), Silver (Ag)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)