NIST1012
Flooring radiant panel
NIST® SRM® 1012
About This Item
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of set (3)
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 1012_cert
SRM 1012_SDS
Otras notas
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)