N9405
Nutrient agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
Agar, 15.00 g/L
Beef extract, 3.00 g/L
Peptic digest of animal tissue, 5.00 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
pH
6.8±0.2 (25 °C)
aplicaciones
agriculture
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
idoneidad
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Shigella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Categorías relacionadas
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?