L7286
Lysine acetate salt
meets USP testing specifications
Sinónimos:
L-Lysine acetate salt, (S)-2,6-Diaminohexanoic acid
About This Item
Productos recomendados
agency
meets USP testing specifications
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CC(O)=O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.C2H4O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;1-2(3)4/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
InChI key
RRNJROHIFSLGRA-JEDNCBNOSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)