IRMM447
Genomic DNA of Listeria monocytogenes (4B, NCTC 11994)
IRMM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
BCR®
IRMM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
genomic analysis
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
Nota de análisis
For more information please see:
IRMM447
IRMM447
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
IRMM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)