Merck
H3126
Supelco
Hydrastinine hydrochloride
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13NO3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
243.69
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.C[N]1=Cc2cc3OCOc3cc2CC1
InChI
1S/C11H12NO2.ClH/c1-12-3-2-8-4-10-11(14-7-13-10)5-9(8)6-12;/h4-6H,2-3,7H2,1H3;1H
Clave InChI
GGGVNNFZUROFFQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)