Documentos clave
GXARG1PFA01Q
Supelco
OpalMist Nebulizer
0.1 mL/min & 0.25 x 1.6 x 700 mm Tube
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
calidad
0.1 mL/min & 0.25 x 1.6 x 700 mm Tube
fabricante / nombre comercial
(ARG-1-PFA01Q)
compatibilidad
Agilent/HP 4500
Agilent/HP 7500
Agilent/HP 7700/7800/7900/8800
Descripción general
  • Includes NFT-16-25 UniFit Connector with 0.25mm ID x 1.6mm OD x 700mm long tubing (1 piece)
  • Includes EL-1 EzyLok Connector Kit
  • Includes 70-803-0911 Ratchet EzyLok Connector
  • Suggested Gas Flow 1 L/min
  • Suggested Sample Uptake 0.1 mL/min
Información legal
OpalMist is a trademark of Glass Expansion Pty Ltd
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)