Documentos clave
GXAR27075FC2E
Supelco
Conikal Nebulizer
2 mL/min with EzyFit & EzyLok
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
calidad
2 mL/min with EzyFit & EzyLok
fabricante / nombre comercial
(AR27-075-FC2E)
compatibilidad
Spectro/Ametek EOP/Modula, CIROS, Genesis, ARCOS
Spectro/Ametek SOP/Modula, CIROS, Genesis, ARCOS
Descripción general
  • Includes EZT-075 EzyFit Connector with 0.75mm ID x 1.3mm OD x 700mm L tubing (1 unit)
  • Includes EL-1 EzyLok Connector Kit
  • Suggested Gas Flow 0.75 L/min
  • Suggested Sample Uptake 2 mL/min
Información legal
Conikal is a trademark of Glass Expansion Pty Ltd
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)