Documentos clave
GX308083451
Supelco
Quartz Torch
aqueous, with 2.5 mm injector
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
calidad
aqueous, with 2.5 mm injector
for Leeman DRE/PS Radial
fabricante / nombre comercial
(30-808-3451)
compatibilidad
Leeman/Teledyne Leeman Series Radial, Prodigy, Profile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)