Documentos clave
GSK5307
Supelco
PARACETAMOL (ACETAMINOPHEN)
Seleccione un Tamaño
GSK5307-3G
US$ 6,60
US$ 6,60
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
GSK5307-3G
US$ 6,60
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
US$ 6,60
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)