Documentos clave
F171703
Sigma-Aldrich
Diamond 1000 μL tip pack
for use with BioControl® GDS, suitable for PCR, tip volume 1000 μL
Sinónimos:
Diamond 1000 μL tip pack, Sterile Pipette Tips
Seleccione un Tamaño
960 EACH
US$ 120,00
US$ 120,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
960 EACH
US$ 120,00
About This Item
Código UNSPSC:
41106302
NACRES:
NB.02
US$ 120,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar más información
esterilidad
sterile
envase
box of 10 × 96 units
técnicas
PCR: suitable
punta volumen
1000 μL
compatibilidad
for use with BioControl® GDS
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Disposable tips are used to transfer PCR reagents. They can be used as consumable accessories during GDS PCR sample preparation.
Aplicación
The Assurance® GDS Diamond Tips are used to transfer liquids during Assurance® GDS sample preparation.
Información legal
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
obligatorio pero no suministrado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)