F0150000
Flucloxacillin sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
flucloxacillin
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)