ERMFD100
Silica, colloidal
ERM®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
Formato
matrix material
Aplicación
Nota de análisis
ERMFD100
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)