Merck
ERMFA013
Charpy specimens (impact toughness)
ERM®, certified reference material
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
agency
ERM®, certified by the BSC
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
life science and biopharma
Packaging
Set with 5 bars
Analysis Note
For more information please see:
ERM-FA013_cert
ERM-FA013_report
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c