Merck
ERMEB386
Pure copper
ERM®, certified reference material, disc
Sinónimos:
Copper
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cu
Número de CAS:
Peso molecular:
63.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
grado
certified reference material
Agency
ERM®
resistividad
1.673 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
densidad
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
cadena SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
For more information and to access certificate and report please visit the BAM webpage
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)