Saltar a
ERMCD281
Rye Grass
ERM®, certified reference material
Oferta disponible
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Gastar $ 530.000 — Ahorrar 5%; Gastar $ 907.000 — Ahorrar 10%; Gastar $ 1.500.000 — Ahorrar 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 369,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
US$ 369,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Ahorre hasta 22%
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
general analytical
format
matrix material
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phosphorus (P)
Trace Elements: Antimony (SB), Arsenic (As), Boron (B), Cadmium (Cd), Calcium (Ca), Chromium (Cr), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Molybdenum (Mo), Nickel (Ni), Potassium (K), Selenium (Se), Silicium (Si), Sodium (Na), Sulfur (S), Tin (Sn), Zinc (Zn)
Matrix Group: Animal Feed
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
ERMBC381ERMBB186BCR402
vibrant-m
ERMCD281
Rye Grass
vibrant-m
ERMBC381
Rye flour
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
description
BCR®, certified reference material
application(s)
environmental
general analytical
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
environmental
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
BCR®
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)