Documentos clave
ERMBF433B
Maize GMO Standard DAS-40278-9
0.5% DAS-40278-9, for the detection of GMO Maize (DAS-40278-9) with PCR
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 201,00
US$ 201,00
Fecha estimada de envío22 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 201,00
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 201,00
Fecha estimada de envío22 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grade
certified reference material
quality
for the detection of GMO Maize (DAS-40278-9) with PCR
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
General description
Certified for the mass fraction of DAS-40278-9 maize
Analysis Note
For more information please see:
ERMBF433B
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)