Documentos clave
ERMBC403
Cucumber (pesticides)
ERM®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.620,00
US$ 1.620,00
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.620,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.620,00
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
agriculture
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
−70°C
Nota de análisis
For more information please see:
ERMBC403
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Pesticides: Acetamiprid, Azoxystrobin, Carbendazim, Chlorpyrifos, Cypermethrin, Diazinon, a-Endosulfan, Fenitrothion, Imazalil, Imidacloprid, Iprodione, Malathion, Methomyl, Tebuconazole, Thiabendazole
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)