E1830000
Etamsylate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Cyclonamine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
etamsylate
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)([O-])c1c(ccc(c1)O)O.[N+H2](CC)CC
InChI
1S/C6H6O5S.C4H11N/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11;1-3-5-4-2/h1-3,7-8H,(H,9,10,11);5H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
HBGOLJKPSFNJSD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)