DEN2005
Density Standard (20 °C)
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, density: 0.8556 g/mL at 20 °C
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
according to ASTM® D1480
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
densidad
0.8556 g/mL at 20 °C
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
Formato
mixture
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Manufactured and verified in an ISO 17025 and ISO 17034 accredited laboratory, as per UKAS
- Carries an associated uncertainty of +/- 0.01%
- Certified density value following ASTM D1480
- Provided in a tamper-evident packaging to assure safe delivery
- Marked holographically to ensure authenticity
- Compliant to ASTM and IP test method protocols
- Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on expiry date and storage conditions for an effective audit
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)