D1410000
Diethyl phthalate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
DEP
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
densidad de vapor
7.66 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 100 °C)
familia API
diethyl phthalate
temp. de autoignición
854 °F
lim. expl.
0.75 %, 187 °F
fabricante / nombre comercial
EDQM
índice de refracción
n20/D 1.502 (lit.)
bp
298-299 °C (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
densidad
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
338.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
170 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)