D1250000
Diethanolamine fusidate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
InChI
1S/C31H48O6.C4H11NO2/c1-17(2)9-8-10-20(28(35)36)26-22-15-24(34)27-29(5)13-12-23(33)18(3)21(29)11-14-30(27,6)31(22,7)16-25(26)37-19(4)32;6-3-1-5-2-4-7/h9,18,21-25,27,33-34H,8,10-16H2,1-7H3,(H,35,36);5-7H,1-4H2/b26-20-;/t18-,21-,22-,23+,24+,25-,27?,29-,30-,31-;/m0./s1
InChI key
OQZZCXRLEFBPLZ-SQCIRFEJSA-N
General description
Packaging
Other Notes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)