D0735000
Dextran 40 for calibration
Dextran 40 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
dextran
clases químicas de analitos
oligosaccharides
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)