Documentos clave
CRMUFCLU
Flash Point Standard
COC ASTM D 92 (256.8 °C)
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Agency
according to ASTM® D92
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
petroleum
pharmaceutical
Formato
neat
Descripción general
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Cleveland Open Cup Flash Point Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM), manufactured under UKAS accreditation
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)