Documentos clave
CRM8064
Supelco
Analytes B Standard for CLP-M with ICP/MS
for ICP-MS, certified reference material, in nitric acid (2%, varied conc.)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
bottle of 125 mL
concentración
in nitric acid (2%, varied conc.)
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
room temp
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Analito
Descripción
    Ag 5 μg/mL
    As 10 μg/mL
    Cd 10 μg/mL
    Co 20 μg/mL
    Cr 20 μg/mL
    Cu 20 μg/mL
    Mn 20 μg/mL
    Ni 20 μg/mL
    V 20 μg/mL
    Se 10 μg/mL
    Zn 10 μg/mL
    Ver todo (11)
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)