CRM202
TCLP Metals - Sandy Loam 1
certified reference material, pkg of 225 g
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 225 g
fabricante / nombre comercial
RTC CRM202-225
técnicas
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
6.22
aplicaciones
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)