Documentos clave
CAN1002
Supelco
Ethylene Oxide in DMA
certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
12352119
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 1.2 ML
temp. de almacenamiento
2-30°C
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)