Merck
C4109
Sigma-Aldrich
6-Carboxy-4′,5′-dichloro-2′,7′-dimethoxyfluorescein N-hydroxysuccinimide ester
Solid
Sinónimos:
6-JOE SE
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H17Cl2NO11
Número de CAS:
Peso molecular:
602.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
Nombre del producto
6-Carboxy-4′,5′-dichloro-2′,7′-dimethoxyfluorescein N-hydroxysuccinimide ester,
Ensayo
80-99%
Nivel de calidad
Formulario
solid
mol peso
602.34
color
red
solubilidad
water: slightly soluble
λmáx.
(78,000 at 521 nm in 50 mmol phosphate buffer, pH 12)
fluorescencia
λem 548 nm
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1cc2c(Oc3c(Cl)c(O)c(OC)cc3C24OC(=O)c5ccc(cc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c(Cl)c1O
InChI
1S/C27H17Cl2NO11/c1-37-15-8-13-23(19(28)21(15)33)39-24-14(9-16(38-2)22(34)20(24)29)27(13)12-7-10(3-4-11(12)26(36)40-27)25(35)41-30-17(31)5-6-18(30)32/h3-4,7-9,33-34H,5-6H2,1-2H3
Clave InChI
UUVBVONAGUSCCH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A traditional fluorophore used in automated DNA sequencing. Characterized by an intermediate-wavelength spectra, high quantum yield, and low pH sensitivity in the physiological range.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)