BP167
Fluphenazine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
Fluphenazine dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
fluphenazine
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.Cl.OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
InChI
1S/C22H26F3N3OS.2ClH/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)30-21)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29;;/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2;2*1H
Clave InChI
MBHNWCYEGXQEIT-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... DRD2(1813)
Aplicación
Also used in monographs such as:
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)