Documentos clave
BCR529
Industrial sandy soil (PCDD′s, PCDF′s)
BCR®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
50 G
US$ 959,00
US$ 959,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
US$ 959,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 959,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
For more information please see:
BCR529
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)