Documentos clave
BCR122
Margarine (vitamins)
BCR®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
200 G
US$ 371,00
US$ 371,00
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 G
US$ 371,00
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
US$ 371,00
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
agriculture
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Nota de análisis
For more information please see:
BCR122
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Vitamins: Cholecalciferol (Vitamin D3), α-Tocopherol
Matrix Group: Nuts, Soy, Edible Oils and Fats
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)