Documentos clave
BCR102
Tungsten carbide powder (O)
BCR®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
2 G
US$ 213,00
US$ 213,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 G
US$ 213,00
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 213,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
general analytical
Formato
matrix material
Envase
2-3 gr
Nota de análisis
For more information please see:
BCR102
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)