Merck
B2001
7-Benzyloxytryptamine
analytical standard
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H18N2O
Número CAS:
Peso molecular:
266.34
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
tan
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCc1c[nH]c2c(OCc3ccccc3)cccc12
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)