B1157410
Buflomedil impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
1-(4-Hydroxy-2,6-dimethoxyphenyl)-4-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone
About This Item
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
buflomedil
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N2(CCCC2)CCCC(=O)c1c(cc(cc1OC)O)OC
InChI
1S/C16H23NO4/c1-20-14-10-12(18)11-15(21-2)16(14)13(19)6-5-9-17-7-3-4-8-17/h10-11,18H,3-9H2,1-2H3
Clave InChI
BJXQAMLBAONSIX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)