Merck
B0382
Supelco
Bamethane hemisulfate salt
analytical standard
Sinónimos:
α-(Butylamino)methyl-p-hydroxybenzyl alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H4CH(OH)CH2NH(CH2)3CH3 · 1/2 H2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
258.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
Nivel de calidad
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O.CCCCNCC(O)c1ccc(O)cc1.CCCCNCC(O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C12H19NO2.H2O4S/c2*1-2-3-8-13-9-12(15)10-4-6-11(14)7-5-10;1-5(2,3)4/h2*4-7,12-15H,2-3,8-9H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
PARMADWNFXEEFC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)