Documentos
ARK2055
SAFC
Brompheniramine Maleate
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
(±)-Brompheniramine maleate salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H19BrN2 · C4H4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
435.31
MDL number:
UNSPSC Code:
51313418
Quality Level
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCC(c1ccc(Br)cc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H19BrN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
SRGKFVAASLQVBO-BTJKTKAUSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)