A0363700
Ambroxol hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Amino-3,5-dibromo-N-(trans-4-hydroxycyclohexyl)benzylamine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
ambroxol
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.Nc1c(Br)cc(Br)cc1CN[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2
InChI
1S/C13H18Br2N2O.ClH/c14-9-5-8(13(16)12(15)6-9)7-17-10-1-3-11(18)4-2-10;/h5-6,10-11,17-18H,1-4,7,16H2;1H/t10-,11-;
Clave InChI
QNVKOSLOVOTXKF-PFWPSKEQSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)